Läs mer
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin, 97 %
Produktkod. 15496047
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496047 1 g 1g
15406057 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33240.03
 Begränsad artikel
CAS: 69214-09-1 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69214-09-1
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.035
MDL-nummer MFCD08275698
InChI-nyckel CCOFGVWHMYYDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo, acmc-209o6n, 5-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 13037241
IUPAC-namn 5-bromoimidazo[1,2-a]pyridin
LEDER C1=CC2=NC=CN2C(=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Smältpunkt 61 °C till 64 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.03
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.