Läs mer
5-bromoindol-2-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 10654355 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10654355 250 mg Glasflaska 250mg
10244524 1 g Glasflaska 1g
10001214 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10654355 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398652500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
CAS: 7254-19-5 | C9H6BrNO2 | 240,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7254-19-5
Molekylformel C9H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 240.05
MDL-nummer MFCD00022705
InChI-nyckel YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
PubChem CID 252137
IUPAC-namn 5-brom-lH-indol-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 240.05
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.