Läs mer
5-Bromoindole-3-acetic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11412270
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412270 1 g 1g
15453847 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29217.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40432-84-6
Molekylformel C10H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 254.083
MDL-nummer MFCD00005637
InChI-nyckel WTFGHMZUJMRWBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole-3-acetic acid, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-1h-indol-3-yl-acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-indoleacetic acid, chembl82440, 5-bromo-1h-indole-3-acetic acid, 5-bromoindole-3-aceticacid, 4ojq
PubChem CID 96734
IUPAC-namn 2-(5-brom-lH-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromoindole-3-acetic acid
Smältpunkt 144°C to 145°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.