Läs mer
5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 10706485 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
5g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10706485 5 g Glass bottle 5g
1 options
Product Code. 10706485 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 399790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 877-03-2 | C9H6BrNO | 224.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
CAS 877-03-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 205°C to 206°C
Färg Beige to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H6BrNO
MDL-nummer MFCD00152016
Kvantitet 5 g
Synonym 5-bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-bromoindole-3-carbaldehyde, 5-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 5-bromo-3-formylindole, 5-bromoindole-3-aldehyde, 5-bromo-3-formyl-1h-indole, 5-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo, pubchem9122, acmc-209qpj
InChI-nyckel PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C=O
IUPAC-namn 5-bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 224.05
PubChem CID 70137
Formel vikt 224.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.