Läs mer
5-bromoindol, 99 %
Produktkod. 10504284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10504284 100 g Glasflaska 100g
10080640 5 g Glasflaska 5g
10466900 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10504284 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107061000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10075-50-0
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.05
MDL-nummer MFCD00005670
InChI-nyckel VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
IUPAC-namn 5-brom-lH-indol
LEDER BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromoindole
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 89,0 °C till 92,0 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Formel vikt 196.05
Procent renhet 99%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.