Läs mer
5-Bromoindol, TRC
Produktkod. 30343502
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30343502 5 g
1 options
Produktkod. 30343502 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6845405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1H-indole
CAS 10075-50-0
Molekylformel C8 H6 Br N
Kvantitet 5 g
Synonym GR 43930X, Naratriptan related, GR43930X, 5-Bromoindole, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
LEDER Brc1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC-namn 5-bromo-1H-indole
Molekylvikt (g/mol) 196.04
Formel vikt 194.9684