Läs mer
5-Bromoindoline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10604935 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g
Produktkod.
10604935 1g
1 options
Produktkod. 10604935 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398630010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromoindoline
CAS 22190-33-6
Kokpunkt 114.0°C to 115.0°C (5.0 mmHg)
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H8BrN
MDL-nummer MFCD00027410
Kvantitet 1g
Synonym 5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
IUPAC-namn 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole
Molekylvikt (g/mol) 198.06
PubChem CID 3411566
Formel vikt 198.06
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromoindoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.