Läs mer
5-Bromoindoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromoindoline |
| CAS | 22190-33-6 |
| Molekylformel | C8H8BrN |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Bromo-2,3-dihydroindole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2 |
| LEDER | Brc1ccc2NCCc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.06 |
| Formel vikt | 196.984 |