Läs mer
5-Bromindoxyldiacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337626
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337626 1 g 1g
11347626 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11189.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 33588-54-4 | Molekylformel: C12H10BrNO3 | Molekylvikt: 296,12 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33588-54-4
Molekylformel C12H10BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 296.12
MDL-nummer MFCD00005799
InChI-nyckel XJRIDJAGAYGJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindoxyl diacetate, 1-acetyl-5-bromo-1h-indol-3-yl acetate, 5-bromoindoxyldiacetate, n-acetyl-5-bromoindolyl acetate, 1-acetyl-3-acetyloxy-5-bromoindole, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromoindole, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-, acetate ester, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromo-indole, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-, acetate, pubchem16263
PubChem CID 118505
IUPAC-namn (1-acetyl-5-bromindol-3-yl)acetat
LEDER CC(=O)N1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromoindoxyl diacetate
Smältpunkt 122 °C till 125 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 236935
Formel vikt 296.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.