Läs mer
5-Bromoisatin, 90+%
Produktkod. 11334669
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334669 50 g 50g
11440224 100 g 100g
11450224 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13641.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87-48-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
5-bromoisatin används vid syntesen av N-derivat av 5-bromoisatin, N-substituerade pyrroler, linjära polyarylenoxindoler, 5-bromodioxindol, cinchoninsyraderivat, 3-hydroxioxindol, S-bensylditiokarbazat5 Mor-bromoox, indox, B-Basyl, B-Basyl och Schiff. addukter av isatinderivat. Det är ett indolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-bromoisatin används vid syntes av N-derivat av 5-bromoisatin, N-substituerade pyrroler, linjära polyarylenoxindoler, 5-bromodioxindol, cinchoninsyraderivat, 3-hydroxioxindol, S-bensylditiokarbazat, Schiff-bro, S-bensylditiokarbazat och Schiffbro. Morita-Baylis-Hillman-addukter av isatinderivat. Det är ett indolderivat.
Löslighet Löslig i N,N dimetylformamid
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-48-9
Molekylformel C8H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 226.029
MDL-nummer MFCD00149345
InChI-nyckel MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoisatin, 5-bromoindoline-2,3-dione, 5-bromoindole-2,3-dione, isatin, 5-bromo, 5-bromisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromisatin czech, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromoisatin monohydrate
PubChem CID 6889
IUPAC-namn 5-brom-lH-indol-2,3-dion
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromoisatin
Smältpunkt ∼250°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 383760
Löslighetsinformation Soluble in N,N dimethylformamide.
Formel vikt 226.03
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.