Läs mer
5-Bromoisatin, TRC
Produktkod. 30335395
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30335395 100 mg
1 options
Produktkod. 30335395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB684640100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromoisatin
CAS 87-48-9
Molekylformel C8H4BrNO2
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-Bromo-indole-2,3-dione, 5-bromo-Isatin, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 5-Bromo-2,3-indolinedione, 5-Bromoindole-2,3-dione, 5-Bromoisatin, NSC 4980
InChI formel InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
LEDER Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
IUPAC-namn 5-bromo-1H-indol-2,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 226.03
Formel vikt 224.9425