Läs mer
5-(brommetyl)-1-metyl-lH-1,2,3-bensotriazol, 90+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10600913
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10600913 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10435892 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10672495 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10600913 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23508CB
Kemiska identifierare
CAS 499770-76-2
Molekylformel C8H8BrN3
Molekylvikt (g/mol) 226.077
InChI-nyckel OSUZHHPMRAIJDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methylbenzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-benzotriazole, 1h-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl, 5-bromomethyl-1-methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 2795418
IUPAC-namn 5-(brommetyl)-l-metylbensotriazol
LEDER CN1C2=C(C=C(C=C2)CBr)N=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 226.08
Procent renhet 95%