Läs mer
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10120872
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10120872 250 mg 250mg
10292772 1 g 1g
10306924 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10120872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09208CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 65858-50-6
Molekylformel C7H5BrN2S
Molekylvikt (g/mol) 229.095
InChI-nyckel JEPACAAYCVWCFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 591004
IUPAC-namn 5-(bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
LEDER C1=CC2=NSN=C2C=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzothiadiazole
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-bromomethyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromomethylbenzo-2,1,3-thiadiazole, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromomethyl, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromomethyl, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5-thiadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzthiadiazole, 5-bromomethylbenzo-2.1.3-thiadiazole, 5-bromomethylbenzo 2,1,3 thiadiazole
Formel vikt 229.1
Procent renhet 95%