Läs mer
5-(brommetyl)-2,1,3-bensoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10562832
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10562832 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10324232 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10765915 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10562832 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09708CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 32863-31-3
Molekylformel C7H5BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 213.03
MDL-nummer MFCD00174369
InChI-nyckel BUJFLTNYWUEROF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethylbenzofurazan, 5-bromomethyl benzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl, zlchem 1034, 5-bromomethylbenzofurazane, 5-bromomethyl benzo c furazan, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzooxadiazole
PubChem CID 2735587
IUPAC-namn 5-(brommetyl)-2,1,3-bensoxadiazol
LEDER BrCC1=CC2=NON=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 213.03
Procent renhet 97%