Läs mer
5-(brommetyl)-2,4-difenyl-1,3-tiazol, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 11350617
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11350617 250 mg 250mg
10664405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350617 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42308CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 876316-44-8
Molekylformel C16H12BrNS
Molekylvikt (g/mol) 330.243
MDL-nummer MFCD08271912
InChI-nyckel QDYJLVQRXQKPKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole, thiazole,5-bromomethyl-2,4-diphenyl, 5-bromomethyl-2,4-diphenylthiazole
PubChem CID 18525758
IUPAC-namn 5-(brommetyl)-2,4-difenyl-l,3-tiazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Bromomethyl)-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 330.25
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk