missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromomethyl-2-chloropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromomethyl-2-chloropyridine |
| CAS | 182924-36-3 |
| Molekylformel | C6 H13 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(Bromomethyl)-2-chloropyridine, 2-Chloro-5-bromomethylpyridine, 5-Bromomethyl-2-chloropyridine, 6-Chloro-3-bromomethylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c8-3-4-6(10)5(9)1-2-7-4/h4-10H,1-3H2/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1NCC[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.172 |
| Formel vikt | 147.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?