Läs mer
5-(brommetyl)-2-metyl-4-(trifluormetyl)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10376754
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10376754 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10295644 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10376754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76308DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 1000339-73-0
Molekylformel C6H5BrF3NS
Molekylvikt (g/mol) 260.07
MDL-nummer MFCD09264554
InChI-nyckel OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethylthiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole
PubChem CID 26597955
IUPAC-namn 5-(brommetyl)-2-metyl-4-(trifluormetyl)-1,3-tiazol
LEDER CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 260.08
Procent renhet 97%