Läs mer
5-(brommetyl)-3-fenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10172934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10172934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10642485 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10172934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64508DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2039-50-1
Molekylformel C10H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 238.084
MDL-nummer MFCD00159724
InChI-nyckel ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2748796
IUPAC-namn 5-(brommetyl)-3-fenyl-l,2-oxazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromomethyl-3-phenylisoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl, 5-bromomethyl-3-phenyl-isoxazole, 3-phenyl-5-bromomethylisoxazole, isoxazole,5-bromomethyl-3-phenyl
Formel vikt 238.08
Procent renhet 97%