Läs mer
5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole |
| CAS | 32863-31-3 |
| Molekylformel | C7H5BrN2O |
| MDL-nummer | MFCD00174369 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | BrCC1=CC2=NON=C2C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.03 |
| Procent renhet | 97% |