Läs mer
5-(Bromomethyl)fluorescein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Bromomethyl)fluorescein |
| CAS | 148942-72-7 |
| Molekylformel | C15 H16 N2 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 5-(Bromomethyl)-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O/c1-12-5-3-7-14(16-12)10-9-13-6-4-8-15(11-13)17-18-2/h3,5,7,11H,4,6,8H2,1-2H3/b17-15+ |
| LEDER | CO\N=C\1/CCCC(=C1)C#Cc2cccc(C)n2 |
| IUPAC-namn | (E)-N-methoxy-3-[2-(6-methylpyridin-2-yl)ethynyl]cyclohex-2-en-1-imine |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vikt | 240.126 |