Läs mer
5-Bromonaphthalen-1-amine, TRC
Produktkod. 30345588
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30345588 1 g
1 options
Produktkod. 30345588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6865831G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromonaphthalen-1-amine
CAS 4766-33-0
Molekylformel C10H8NBr
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Bromo-1-naphthalenamine, 1-Amino-5-bromonaphthalene, 5-Amino-1-bromonaphthalene, 5-Bromo-1-naphthylamine, 5-Bromonaphthalen-1-amine
InChI formel InChI=1S/C10H8BrN/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H,12H2
LEDER Nc1cccc2c(Br)cccc12
IUPAC-namn 5-bromonaphthalen-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 222.08
Formel vikt 220.984