Läs mer
5-Bromonaphthalen-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromonaphthalen-1-amine |
| CAS | 4766-33-0 |
| Molekylformel | C10H8NBr |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Bromo-1-naphthalenamine, 1-Amino-5-bromonaphthalene, 5-Amino-1-bromonaphthalene, 5-Bromo-1-naphthylamine, 5-Bromonaphthalen-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8BrN/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H,12H2 |
| LEDER | Nc1cccc2c(Br)cccc12 |
| IUPAC-namn | 5-bromonaphthalen-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.08 |
| Formel vikt | 220.984 |