missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Bromonaphthalen-1-amine, TRC

Produktkod. 30342825
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30342825 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30342825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6865832.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Bromonaphthalen-1-amine
CAS 4766-33-0
Molekylformel C10H8NBr
Kvantitet 2.5 g
Synonym 5-Bromo-1-naphthalenamine, 1-Amino-5-bromonaphthalene, 5-Amino-1-bromonaphthalene, 5-Bromo-1-naphthylamine, 5-Bromonaphthalen-1-amine
InChI formel InChI=1S/C10H8BrN/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H,12H2
LEDER Nc1cccc2c(Br)cccc12
IUPAC-namn 5-bromonaphthalen-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 222.08
Formel vikt 220.984
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.