Läs mer
5-Bromonicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10551492
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10551492 1 g 1g
10602453 10 g 10g
10123774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10551492 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08398DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 35590-37-5
Molekylformel C6H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 183.01
MDL-nummer MFCD00174363
InChI-nyckel FTFFHWWIPOQCBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromonicotinonitrile, 3-bromo-5-cyanopyridine, 5-bromo-3-cyanopyridine, 3-cyano-5-bromopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-5-cyano-pyridine, 5-bromo-3-pyridinecarbonitrile, pubchem7702, acmc-209ihz, ksc492g7p
PubChem CID 736793
IUPAC-namn 5-brompyridin-3-karbonitril
LEDER BrC1=CN=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromonicotinonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.01
Procent renhet 97%