Läs mer
5-Bromonicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromonicotinonitrile |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 183.01 |
| Procent renhet | 97% |