Läs mer
5-bromoxindol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10307694
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10307694 1 g 1g
10673615 5 g 5g
10430564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10307694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S05248DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 20870-78-4
Molekylformel C8H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 212.046
InChI-nyckel VIMNAEVMZXIKFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromooxindole, 5-bromoindolin-2-one, 5-bromo-2-oxindole, 5-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-2-indolinone, 5-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-bromo-1,3-dihydro, 5-bromo-2-oxindol, 1,3-dihydro-5-bromoindol-2-one
PubChem CID 611193
IUPAC-namn 5-brom-1,3-dihydroindol-2-on
LEDER C1C2=C(C=CC(=C2)Br)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1, 3-dihydro-2H-indol-2-one
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.05
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromooxindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.