Läs mer
5-Bromopentanoic-3,3,4,4-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromopentanoic-3,3,4,4-d4 Acid |
| CAS | 42932-62-7 |
| Molekylformel | C5 D4 H5 Br O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 5-Bromovaleric Acid-d4, 1-Bromo-4-carboxybutane-d4, 5-Bromo-1-pentanoic Acid-d4, 5-Bromopentanoic Acid-d4, 5-Bromovaleric Acid-d4, NSC 53507-d4, delta-Bromovaleric Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CBr)C([2 H])([2 H])CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-bromo-3,3,4,4-tetradeuteriopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.05 |
| Formel vikt | 184.0037 g/mol |
| Visa mer |