missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromopentanoic-3,3,4,4-d4 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromopentanoic-3,3,4,4-d4 Acid |
| CAS | 42932-62-7 |
| Molekylformel | C5 D4 H5 Br O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-Bromovaleric Acid-d4, 1-Bromo-4-carboxybutane-d4, 5-Bromo-1-pentanoic Acid-d4, 5-Bromopentanoic Acid-d4, 5-Bromovaleric Acid-d4, NSC 53507-d4, delta-Bromovaleric Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(CBr)C([2H])([2H])CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-bromo-3,3,4,4-tetradeuteriopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.05 |
| Formel vikt | 184.0037 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?