Läs mer
5-bromopentansyra etylester, TRC
Produktkod. 30341396
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30341396 10 g
1 options
Product Code. 30341396 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB68612510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester
CAS 14660-52-7
Molekylformel C7H13BrO2
Kvantitet 10 g
Synonym 5-Bromo-valeric Acid Ethyl Ester, 5-Bromopentanoate Ethyl Ester, 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-bromopentanoate, Ethyl 5-bromovalerate, Ethyl delta-bromovalerate, NSC 310169
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CCCCBr
IUPAC-namn etyl 5-bromopentanoat
Molekylvikt (g/mol) 209.08
Formel vikt 208.0099