Läs mer
5-bromopentansyra etylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 14660-52-7 |
| Molekylformel | C7H13BrO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 5-Bromo-valeric Acid Ethyl Ester, 5-Bromopentanoate Ethyl Ester, 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-bromopentanoate, Ethyl 5-bromovalerate, Ethyl delta-bromovalerate, NSC 310169 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCBr |
| IUPAC-namn | etyl 5-bromopentanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.08 |
| Formel vikt | 208.0099 |