Läs mer
5-Bromopentyl acetate, 98%
Produktkod. 11442987
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442987 5 g 5g
11452987 25 g 25g
11462987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15549.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15848-22-3 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
5-?Bromopentyl Acetate används för att modellera haloestrars toxicitet på marina bakterier som Vibrio fischeri. Det används för att producera 5-Bromo-pentan-1-ol, ett råmaterial för kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-​Bromopentyl Acetate används för att modellera toxiciteten hos haloestrar på marina bakterier som Vibrio fischeri. Det används för att producera 5-Bromo-pentan-1-ol, ett råmaterial för kemisk syntes.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15848-22-3
Molekylformel C7H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 209.08
MDL-nummer MFCD00039204
InChI-nyckel JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoamyl acetate, 5-bromo-n-amyl acetate, 1-acetoxy-5-bromopentane, 1-pentanol, 5-bromo-,1-acetate, 5-?bromopentyl acetate, acmc-209dhw, 5-bromopentylacetate, 5-bromo-1-pentanyl acetate, 5-bromopentyl acetate, acetic acid 5-bromoamyl ester
PubChem CID 85140
IUPAC-namn 5-brompentylacetat
LEDER CC(=O)OCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromopentyl acetate
Densitet 1.255
Kokpunkt 109°C to 110°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 5 g
Beilstein 1752109
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 209.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.