Läs mer
5-bromopentylacetat, TRC
Produktkod. 30335657
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30335657 25 g
1 options
Produktkod. 30335657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68610025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromopentyl Acetate
CAS 15848-22-3
Molekylformel C7H13BrO2
Kvantitet 25 g
Synonym 5-Bromo-1-pentanol Acetate, 1-Acetoxy-5-bromopentane, 5-Bromo-1-acetoxypentane
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
LEDER CC(=O)OCCCCCBr
IUPAC-namn 5-bromopentylacetat
Molekylvikt (g/mol) 209.08
Formel vikt 208.0099