Läs mer
5-bromopentylacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromopentyl Acetate |
| CAS | 15848-22-3 |
| Molekylformel | C7H13BrO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 5-Bromo-1-pentanol Acetate, 1-Acetoxy-5-bromopentane, 5-Bromo-1-acetoxypentane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 5-bromopentylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.08 |
| Formel vikt | 208.0099 |