Läs mer
5-Bromopentylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromopentylboronic acid |
| CAS | 120986-85-8 |
| Molekylformel | C5H12BBrO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | B(CCCCCBr)(O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.86 |