Läs mer
5-Bromopentyltrimethylammonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromopentyl-trimethylammonium Bromide |
| CAS | 15008-33-0 |
| Molekylformel | C8 H19 Br N . Br |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr |
| IUPAC-namn | 5-bromopentyl(trimethyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.05 |
| Formel vikt | 286.9884 |