Läs mer
5-Bromoftalid, 98 %
Produktkod. 15456777
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456777 5 g 5g
15466777 25 g 25g
15476777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15456777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33891.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213,03 g/mol
5-Bromftalid är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen. Det är en nyckelmellanprodukt av citalopram.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
5-Bromoftalid är en viktig organisk intermediär. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen. Det är en nyckelmellanprodukt av citalopram.
Löslighet
Lösligt i aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64169-34-2
Molekylformel C8H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 213.03
MDL-nummer MFCD01797360
InChI-nyckel IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
PubChem CID 603144
IUPAC-namn 5-brom-l,3-dihydro-2-bensofuran-1-on
LEDER BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromophthalide
Smältpunkt 162°C to 166°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in acetone.
Formel vikt 213.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.