Läs mer
5-Bromoftalid, TRC
Produktkod. 30341284
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30341284 10 g
1 options
Produktkod. 30341284 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68657010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromophthalide
CAS 64169-34-2
Molekylformel C8H5BrO2
Kvantitet 10 g
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 5-bromo-, 5-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one, 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one, 5-Bromophthalide
InChI formel InChI=1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
LEDER Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
IUPAC-namn 5-bromo-3H-2-benzofuran-1-one
Molekylvikt (g/mol) 213.03
Formel vikt 211.9473