Läs mer
(5-Bromopyrid-2-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10577854
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10577854 250 mg 250mg
10235414 1 g 1g
10113084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10577854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07897CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 88139-91-7
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.02
MDL-nummer MFCD04035597
InChI-nyckel RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol
PubChem CID 5200169
IUPAC-namn (5-brompyridin-2-yl)metanol
LEDER OCC1=CC=C(Br)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Bromopyrid-2-yl)methanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.02
Procent renhet 97%