Läs mer
(5-Bromopyrid-2-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510318
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10577854
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07897CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 88139-91-7
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.02
MDL-nummer MFCD04035597
InChI-nyckel RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol
PubChem CID 5200169
IUPAC-namn (5-brompyridin-2-yl)metanol
LEDER OCC1=CC=C(Br)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Bromopyrid-2-yl)methanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.02
Procent renhet 97%