Läs mer
5-bromopyridin-2-karboxaldehyd, 99 %
Produktkod. 11479270
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479270 1 g 1g
11489270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50154.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 31181-90-5 | C6H4BrNO | 186,008 g/mol
5-Bromopyridin-2-karboxaldehyd används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 5-Bromopyridin-2-karboxaldehyd används som
organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31181-90-5
Molekylformel C6H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 186.008
MDL-nummer MFCD04112535
InChI-nyckel ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopicolinaldehyde, 5-bromo-2-formylpyridine, 5-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridine-carbaldehyde, pubchem5059, 5-bromo picolinaldehyde
PubChem CID 9877562
IUPAC-namn 5-brompyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC(=NC=C1Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 94 °C till 96 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 186.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.