Läs mer
5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11461697
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461697 25 g 25g
11451697 1 g 1g
11324669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25675.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30766-11-1 | C6H3BrNO2 | 201.00 g/mol
5-Bromopyridin-2-karboxylsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Bromopyridin-2-karboxylsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30766-11-1
Molekylformel C6H3BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 201.00
MDL-nummer MFCD00234149
InChI-nyckel MNNQIBXLAHVDDL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromopicolinic acid, 5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-carboxypyridine, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-picolinic acid, 5-bromo-2-carboxy pyridine, 5-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 5-bromopyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 608544
IUPAC-namn 5-brompyridin-2-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 173 °C till 175 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 202.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.