Läs mer
5-bromopyridine-3-boronic acid, 97%, Maybridge
Produktkod. 10346754
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10346754 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10346754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00046DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromopyridine-3-boronic acid
CAS 452972-09-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C5H5BBrNO2
MDL-nummer MFCD02685634
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromopyridine-3-boronic acid, 5-bromopyridin-3-yl boronic acid, 3-bromopyridine-5-boronic acid, 3-bromo-5-pyridineboronic acid, 3-bromopyridyl-5-boronic acid, 5-bromo-3-pyridyl boronic acid, 3-bromo-5-pyridylboronic acid, boronic acid, 5-bromo-3-pyridinyl, 5-bromopyridine-3-boronicacid, pubchem5305
InChI-nyckel ICCGFOKNFZWCTJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CN=CC(Br)=C1
IUPAC-namn (5-bromopyridin-3-yl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 201.81
PubChem CID 3814811
Formel vikt 201.81
Procent renhet 97%