Läs mer
5-bromopyridin-3-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 15455468
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455468 5 g 5g
15445468 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59224.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 113118-81-3 | C6H4BrNO | 186,008 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113118-81-3
Molekylformel C6H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 186.008
MDL-nummer MFCD03265758
InChI-nyckel NGUVGKAEOFPLDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromonicotinaldehyde, 5-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-3-formylpyridine, 3-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 3-bromo-5-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 3-bromopyridine-5-carbaldehyde, 5-bromo-3-pyridinecarbaldehyde
PubChem CID 2784734
IUPAC-namn 5-brompyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1=C(C=NC=C1Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 98 °C till 102 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 186.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.