Läs mer
5-Bromopyridin-3-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10546894
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10546894 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10779015 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10546894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67103CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 65001-21-0
Molekylformel C5H3BrClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 256.498
MDL-nummer MFCD08235263
InChI-nyckel AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopyridine-3-sulphonyl chloride, 5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulfonylchloride, 5-bromo-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo 3-pyridyl chlorosulfone, 5-bromopyridin-3-sulfonyl chloride, 3-bromopyridine-5-sulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulphonylchloride, 5-bromo-3-chlorosulphonyl pyridine, 3-pyridinesulfonylchloride, 5-bromo
PubChem CID 20324474
IUPAC-namn 5-brompyridin-3-sulfonylklorid
LEDER C1=C(C=NC=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 256.51
Procent renhet 97%