Läs mer
5-Bromopyridin-3-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10779015
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10779015 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10546894 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10779015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67103DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 65001-21-0
Molekylformel C5H3BrClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 256.498
MDL-nummer MFCD08235263
InChI-nyckel AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopyridine-3-sulphonyl chloride, 5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulfonylchloride, 5-bromo-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo 3-pyridyl chlorosulfone, 5-bromopyridin-3-sulfonyl chloride, 3-bromopyridine-5-sulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulphonylchloride, 5-bromo-3-chlorosulphonyl pyridine, 3-pyridinesulfonylchloride, 5-bromo
PubChem CID 20324474
IUPAC-namn 5-brompyridin-3-sulfonylklorid
LEDER C1=C(C=NC=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 256.51
Procent renhet 97%