Läs mer
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411069
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411069 5 g 5g
15421069 250 mg 250mg
15401069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64041.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5-Bromopyrimidin-2-karboxylsyra används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-Bromopyrimidin-2-karboxylsyra används som ett viktigt råmaterial och intermediär som
används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37131-87-6
Molekylformel C5H3BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.995
MDL-nummer MFCD00496793
InChI-nyckel XGPTXUYKEDPXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-pyrimidine-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-carboxylicacid, pubchem16922, acmc-1agpr, ksc222c2t, 5-bromopyrimidine-2-caboxylic acid, abbypharma ap-10-1676, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 5-bromo
PubChem CID 16462970
IUPAC-namn 5-brompyrimidin-2-karboxylsyra
LEDER C1=C(C=NC(=N1)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 193°C to 198°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 121432
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 203
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.