Läs mer
5-bromopyrimidin, 98 %
Produktkod. 11399025
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399025 100 g 100g
11379025 5 g 5g
11389025 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14172.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 4595-59-9 | C4H3BrN2 | 158,986 g/mol
5-Bromopyrimidin användes vid syntesen av N-heteroarylsubstituerade 9-arylkarbazolylderivat via palladiumkatalyserad aerob och ligandfri Suzuki-reaktion, (5-(fenyletynyl)pyrimidin) via Sonogashira-protokollet för mikrovågsassisterad organisk syntes (MAOS).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-Bromopyrimidin användes vid syntesen av N
-heteroarylsubstituerade 9-arylkarbazolylderivat via palladiumkatalyserad aerob och ligandfri Suzuki-reaktion, (5-(fenyletynyl)pyrimidin) via Sonogashira-protokollet för mikrovågsassisterad organisk syntes (MAOS).
Löslighet Löslig i kloroform
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4595-59-9
Molekylformel C4H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 158.986
MDL-nummer MFCD00006117
InChI-nyckel GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-bromo, 5-bromo pyrimidine, 5-bromo-1,3-diazine, 5-bromo-pyrimidine, 5-brpy compound, 5-brompyrimidin, 5-brornopyrimidine, zlchem 349, pubchem6902, 11-cis-retinyl-palmitate
PubChem CID 78344
IUPAC-namn 5-brompyrimidin
LEDER C1=C(C=NC=N1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromopyrimidine
Smältpunkt 69 °C till 74 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 107326
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
Formel vikt 158.99
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.