Läs mer
5-bromopyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromopyrimidine |
| CAS | 4595-59-9 |
| Molekylformel | C4 H3 Br N2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H |
| LEDER | Brc1cncnc1 |
| IUPAC-namn | 5-bromopyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.98 |
| Formel vikt | 157.948 |