Läs mer
5-bromopyrimidin, TRC
Produktkod. 30329336
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30329336 25 g
1 options
Produktkod. 30329336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68685525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromopyrimidine
CAS 4595-59-9
Molekylformel C4 H3 Br N2
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
LEDER Brc1cncnc1
IUPAC-namn 5-bromopyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 158.98
Formel vikt 157.948