Läs mer
5-Bromoquinoline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7047691
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 11355425
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19634.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4964-71-0
Molekylformel C9H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 208.058
MDL-nummer MFCD00234481
InChI-nyckel CHODTZCXWXCALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-quinoline, quinoline, 5-bromo, 5-bromooquinoline, 5-bromo quinoline, 5-bromoquinolline, pubchem7116, 5-bromoquinoline, acmc-209kh7, ksc492i0h, 5-bromoquinoline 250mg
PubChem CID 817321
IUPAC-namn 5-bromokinolin
LEDER C1=CC2=C(C=CC=N2)C(=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromoquinoline
Smältpunkt 44°C to 48°C
Kokpunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 115148
Formel vikt 208.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.